Der Intensity Test (Intensitätstest) misst die Intensität der Lampen und die Transmissionsleistung ("intensity") der Optik.
Gehen Sie wie folgt vor
Bauen Sie eine Diagnose-Zelle in den Detektor ein.
Schalten Sie die Detektor-Lampen (eine oder beide Lampen), die Sie testen möchten, ein.
Führen Sie den Test über die Software Chromeleon durch. Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
Abhängig vom Testergebnis:
Testergebnis | Aktion |
|---|---|
Passed | Bauen Sie die Messzelle Ihrer Anwendung wieder ein. |
Failed | 1. Überprüfen Sie den Grund für den fehlgeschlagenen Intensitätstest im Instrument Audit Trail:
2. Schlägt der Test mit der ausgetauschten Lampe erneut fehl, ist möglicherweise die Optik defekt. Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst. |