Der Grating Motor Test überprüft die mechanische Stabilität des Gitterantriebs.
Gehen Sie wie folgt vor
Bauen Sie eine Diagnose-Zelle in den Detektor ein.
Führen Sie den Test über die Software Chromeleon durch. Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
Abhängig vom Testergebnis:
Testergebnis | Aktion |
---|---|
Passed | Bauen Sie die Messzelle Ihrer Anwendung wieder ein. |
Failed | Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst. |