Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um die optionale VIS-Lampe einzubauen.
Erforderliche Teile
VIS-Lampe
Vorbereitungen
  1. Schalten Sie das Gerät aus.
Gehen Sie wie folgt vor
VIS-Lampe
Abbildung: VIS-Lampe
Nr.
Beschreibung
1
Positionierstift VIS-Lampe
2
VIS-Lampe
3
Befestigungsschraube VIS-Lampe
4
VIS-Lampenstecker
  1. Öffnen Sie die Türen.
  2. Drehen Sie die beiden Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis die Lampenhaus-Abdeckung lose ist.
    Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von der Lampenhaus-Abdeckung.
  3. Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung
    Abbildung: Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung
  4. Entfernen Sie die Lampenhaus-Abdeckung.
  1. Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Schutzabdeckung für den VIS-Lampenschacht und nehmen Sie die Schutzabdeckung ab. Bewahren Sie die Schutzabdeckung für den VIS-Lampenschacht für eine spätere Verwendung auf.
  1. Richten Sie die neue Lampe am Positionierstift aus.
    Wenn die Lampe korrekt positioniert ist, drücken Sie die Lampe vorsichtig in das Lampenhaus. Die Lampenfassung muss bündig mit dem Lampenhaus abschließen.
  2. Wenn die Lampe richtig in der Fassung des Lampenhauses sitzt, ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe fest.
  3. Schließen Sie den Lampenstecker an.
  4. Achten Sie auf die Verlegung der Lampenkabel.
    Verlegen Sie die Lampenkabel wie in Einbauen einer VIS-Lampe (Optional) gezeigt, damit das Kabel nicht unter der Lampenhausabdeckung eingeklemmt wird.
  5. Bringen Sie die Lampenhausabdeckung an und ziehen Sie die Schrauben an der Lampenhausabdeckung an.
  6. Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein.
  7. Wenn Sie zum ersten Mal eine VIS-Lampe eingebaut haben, aktivieren Sie die VIS-Lampe im Chromatographie-Datensystem:
    Nur dann kann die VIS-Lampe über das Chromatographie-Datensystem gezündet werden.
  1. Markieren Sie den Detektor mit einem Rechtsklick im Instrument Configuration Manager.
  2. Wählen Sie Properties im Menü.
  3. Aktivieren Sie auf der Seite Detector das Kontrollkästchen für die VIS Lamp.
  1. Nach dem Einbau einer neuen Lampe kann es zu verstärktem Rauschen und einer Verschiebung der Basislinie kommen. Ehe Sie eine Analyse beginnen oder eine Wellenlängenvalidierung durchführen, sollte die neue Lampe "eingelaufen" werden, bis das Rauschen reduziert und die Basislinie stabil ist, was typischerweise 24 Stunden dauert.
  2. Führen Sie eine Wellenlängenvalidierung durch (siehe Durchführung einer Wellenlängenvalidierung und -kalibrierung).