Voraussetzungen
Die Lampenhausabdeckung muss installiert sein.
TIPP
Wenn Sie die Lampenhausabdeckung entfernen, während die Lampe eingeschaltet ist, wird die Lampe automatisch ausgeschaltet.
Wenn beide Lampen verwendet werden, wird empfohlen, die UV-Lampe vor der VIS-Lampe einzuschalten.
Gehen Sie wie folgt vor
Drücken Sie die VIS-Funktionstaste auf der Tastatur des Detektors.
– oder –
Schalten Sie die Lampe auf dem ePanel im Chromatographie-Datensystem ein.
Lassen Sie der Lampe und der Optik mindestens eine Stunde Zeit, sich aufzuwärmen und zu stabilisieren bis die Betriebstemperatur erreicht ist, bevor Sie mit der Analyse beginnen.
Automatisches Einschalten der Lampe
Um die VIS-Lampe automatisch nach dem Einschalten des Detektors einzuschalten, setzen Sie AutoactivateVisible_Lamp im Chromatographie-Datensystem auf On.