Voraussetzungen
Die Lampenhausabdeckung muss installiert sein.
TIPP
Wenn Sie die Lampenhausabdeckung entfernen, während die Lampe eingeschaltet ist, wird die Lampe automatisch ausgeschaltet.
Gehen Sie wie folgt vor
Drücken Sie die UV-Funktionstaste auf der Tastatur des Detektors.
– oder –
Schalten Sie die Lampe auf dem ePanel im Chromatographie-Datensystem ein.
Lassen Sie der Lampe und der Optik mindestens eine Stunde Zeit, sich aufzuwärmen und zu stabilisieren bis die Betriebstemperatur erreicht ist, bevor Sie mit der Analyse beginnen.
TIPP
Wenn die UV-Lampe ausgeschaltet wird, kann die Lampe erst nach einer Abkühlzeit von 5 Minuten wieder zünden.
Automatisches Einschalten der Lampe
Um die UV-Lampe automatisch nach dem Einschalten des Detektors einzuschalten, setzen Sie AutoactivateUV_Lamp im Chromatographie-Datensystem auf On.