Messzellen und Messzellenzubehör
Artikel | Best.-Nr. |
---|---|
Standard-Messzelle, Edelstahl, 10 mm | 6077.0250 |
Semi-Mikro-Messzelle, Edelstahl, 7 mm | 6077.0360 |
Standard-Bio-Messzelle, PEEK, 10 mm | 6077.0200 |
Semi-Mikro-Bio-Messzelle, PEEK, 7 mm | 6077.0300 |
Nano-Messzelle, Fused Silica, 10 mm* | 6074.0270 |
Kapillar-Messzelle, Fused Silica, 10 mm* | 6074.0280 |
UV-Monitor, Fused Silica, 45 nL | 6074.0285 |
Semipräparative Messzelle, PEEK, 0,4 mm | 6074.0320 |
Diagnose-Zelle | 6077.0190A |
Spül- und Injektionskit mit Spritze für Messzellen | 6078.4200 |
Viper-Kapillare, 0,13 x 450 mm, Edelstahl Zur Verbindung der Säule mit dem Messzelleneinlass, wenn eine UltiMate 3000 Messzelle verwendet wird | 6040.2345 |
* Anders als bei konventionellen Messzellen ist der Lichtweg bei Kapillar-Messzellen nicht exakt definiert. Für die Berechnung der Absorptionskoeffizienten und der Detektorempfindlichkeit nach dem Lambert-Beerschen Gesetz ist dieser Wert daher nicht geeignet.
TIPP
Messzellen des UltiMate 3000 Variablen Wellenlängendetektors haben die Anschlusseinheit auf der linken Seite. Um den Säulenauslass mit der Anschlusseinheit auf der linken Seite der Messzelle in einem Vanquish Variablen Wellenlängendetektor zu verbinden, empfiehlt Thermo Fisher Scientific, die Kapillare mit 450 mm Länge, die in der obenstehenden Tabelle angegeben ist, zu verwenden.
Sonstiges
Artikel | Best.-Nr. |
---|---|
VIS-Lampe (Wolframlampe) | 6083.2000 |
DAC-Einschub Stellt zwei Analogausgänge zur Verfügung. Wenden Sie sich für den Einbau an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst. | 6083.0900 |