Das Zubehörkit enthält die in der Tabelle aufgeführten Teile. Der Inhalt des Zubehörs kann jederzeit geändert werden und von den in dieser Anleitung enthaltenen Angaben abweichen. Aktuelle Informationen zum Inhalt des Zubehörkits bei Auslieferung des Geräts finden Sie in der beiliegenden Zubehörliste.
VC-D40 Zubehörkit
Artikel | Menge im Zubehör |
|---|---|
Einsatz für die Zwischenwand, um isolierte Kapillaren zu führen | 1 |
System-Interlink-Kabel | 1 |
Schlauchklammer | 1 |
USB-Kabel, High-speed USB 2.0, Typ A auf Typ B | 1 |
Viper-Kapillare, I.D. x Länge 0,13 x 350 mm, Edelstahl, Verbindung Säulenthermostat - Detektor | 1 |
Waste-Leitung | 1 |
VF-D40 Zubehörkit
Artikel | Menge im Zubehör |
|---|---|
Einsatz für die Zwischenwand, um isolierte Kapillaren zu führen | 1 |
System-Interlink-Kabel | 1 |
Schlauchklammer | 1 |
USB-Kabel, High-speed USB 2.0, Typ A auf Typ B | 1 |
Viper-Kapillare, I.D. x Länge 0,1 x 350 mm, MP35N, Verbindung Säulenthermostat - Detektor | 1 |
Waste-Leitung | 1 |
Informationen zur Nachbestellung finden Sie unter Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.