Die Messzellen sind wie folgt spezifiziert:
High-Flow-Messzellen
Spezifikation | Standard-Messzelle, Edelstahl | Standard-Bio-Messzelle, PEEK | Semi-Mikro-Messzelle, Edelstahl | Semi-Mikro-Bio-Messzelle, PEEK | Semipräparative Messzelle |
---|---|---|---|---|---|
Weglänge | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm | 0,4 mm |
Beleuchtetes Volumen | 11 µL | 11 µL | 2,5 µL | 2,5 µL | 0,7 μL |
Druckgrenze | 12 MPa | 5 MPa | 12 MPa | 5 MPa | 10 MPa |
Materialien im Flussweg | Edelstahl, Fused Silica, PEEK, Fluorpolymere, Titan | PEEK, Fused Silica | Edelstahl, Fused Silica, PEEK, Fluorpolymere, Titan | PEEK, Fused Silica | PEEK, Fused Silica |
Biokompatibilität | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
NP-Kompatibilität | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Low-Flow-Messzellen
Spezifikation | Nano-Messzelle | Kapillar-Messzelle | UV-Monitor |
---|---|---|---|
Weglänge | 10 mm* | 10 mm* | Nicht definiert |
Beleuchtetes Volumen | 3 nL | 45 nL | 45 nL |
Druckgrenze | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa |
Materialien im Flussweg | Fused Silica | Fused Silica | PEEK, Fused Silica |
Biokompatibilität | Ja | Ja | Ja |
NP-Kompatibilität | Nein | Nein | Nein |
* Anders als bei konventionellen Messzellen ist der Lichtweg bei Kapillar-Messzellen nicht exakt definiert. Für die Berechnung der Absorptionskoeffizienten und der Detektorempfindlichkeit nach dem Lambert-Beerschen Gesetz ist dieser Wert daher nicht geeignet.