Die Leistungsdaten des Gerätes sind wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation |
---|---|
Optisches Design | UV/VIS/NIR-Photometer (abstimmbarer Czerny-Turner-Monochromator) mit zusätzlichem internen Referenz-Strahl |
Lichtquelle |
|
Wellenlängenbereich | VC-D40: 190 bis 750 nm VF-D40: 190 bis 900 nm Die Wolframlampe wird für Wellenlängen > 345 nm empfohlen. |
Spektrale Bandbreite | typ. 6 nm bei 254 nm |
Wellenlängengenauigkeit | ± 1 nm |
Wellenlängenwiederholbarkeit | ± 0,1 nm |
Wellenlängenkalibrierung | Interne Kalibrierung mit 0-Ordnung des Monochromator-Spektrums |
Wellenlängenvalidierung | Interne Validierung mit Holmiumoxid-Filter |
Signalkanäle | VC-D40: Bis zu 2 Signalkanäle VF-D40: bis zu 4 Signalkanäle |
Referenzkanal | Referenzstrahl mit derselben Wellenlänge wie der Messstrahl |
Datenaufnahmeraten
| Datenaufnahmeraten mit dem Datensystem Chromeleon 7. Für andere Datensysteme gelten ggf. andere maximale Datenraten. Single-Channel: VC-D40: Einstellbar, 0,2 Hz – 125 Hz VF-D40: Einstellbar, 0,2 Hz – 250 Hz Multi-Channel |
Ansprechzeiten des Filters (in Sekunden) | 0s (kein Filter) bis 20s |
Spektrenaufnahme | 5 Scangeschwindigkeiten bis max. 100 nm/s |
Rauschen (Single-Channel-Modus) | < ± 2,5 µAU, Wellenlänge 254 nm, nur Deuteriumlampe eingeschaltet < ± 5,0 µAU, Wellenlänge 520 nm, nur Wolframlampe eingeschaltet Standard-Messzelle mit 1 mL/min Wasser in HPLC-Qualität, entgast, Säule im Flusspfad, Zeitkonstante: 2 Sekunden, Datenaufnahmerate: 1 Hz Alle Werte wurden innerhalb einer Aufwärmzeit von 60 Minuten (typisch) erreicht. |
Rauschen (Multi-Channel-Modus) | <± 10,0 µAU (typisch: <± 7,0 µAU): Wellenlänge: 254 nm und 280 nm, nur Deuteriumlampe eingeschaltet <± 10,0 µAU (typisch: <± 7,0 µAU), Wellenlänge: 450 nm und 520 nm, nur Wolframlampe eingeschaltet Standard-Messzelle mit 1 mL/min Wasser in HPLC-Qualität, entgast, Säule im Flusspfad, Zeitkonstante: 2 Sekunden, Datenaufnahmerate: 1 Hz Alle Werte wurden innerhalb einer Aufwärmzeit von 60 Minuten (typisch) erreicht. |
Drift | < 0,1 mAU/Stunde: Wellenlänge: 254 nm, nur Deuteriumlampe eingeschaltet < 0,1 mAU/Stunde: Wellenlänge: 520 nm, nur Wolframlampe eingeschaltet Standard-Messzelle mit 1 mL/min Wasser in HPLC-Qualität, entgast, Säule im Flusspfad, Zeitkonstante: 2 Sekunden Alle Werte wurden innerhalb einer Aufwärmzeit von 60 Minuten (typisch) erreicht. |
Linearität | < 5% bei 2,5 AU (ASTM), Wellenlänge: 272 nm, Komponente: Koffein, nur Deuteriumlampe eingeschaltet Standard-Messzelle |
USB-Kommunikation | 1 USB-Port (USB 2.0, Typ "B") 1 USB-Hub mit 3 Ports (USB 2.0, Typ "A") |
E/A-Schnittstelle | 2 Digital I/O-Ports |
System Interlink | 2 System Interlink Ports (RJ45-8) |
Analogausgang | 2 Analogausgänge über optionale Erweiterungskarte zur Ausgabe von Absorptionskanälen Auflösung: 20 Bit |
Steuerung | Chromeleon 7 Das Gerät kann auch mit anderen Datensystemen betrieben werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation. Tastatur mit 3 Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Gerät |
Materialien im Flussweg | Siehe Spezifikationen für die Messzellen. ACHTUNG Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen. |
Sicherheitsmerkmale | Überprüfung der Optik, Kühlventilatoren, Motoren und Elektronik beim Einschalten Leakerkennung und sichere Leakbehandlung |
Good Laboratory Practice (GLP) | Predictive Performance-Funktionen zur Planung von Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Geräts. Dies umfasst die Überwachung des Lampenalters und der Lampenzündungen für UV- und VIS-Lampe. Alle Systemparameter werden im Chromeleon Audit Trail protokolliert. |
Temperatur-Referenzbedingungen für die Spezifikationen zu Rauschen, Basisliniendrift und Linearität
Für Basisliniendrift-Tests fordert ASTM, dass die Temperaturabweichungen unter 2 °C/Stunde über den Zeitraum von einer Stunde bleiben. Die Basisliniendrift-Spezifikation oben basiert auf diesen Bedingungen. Größere Abweichungen in der Umgebungstemperatur führen zu einer größeren Basisliniendrift.
Für die höchste Leistungsfähigkeit, minimieren Sie die Häufigkeit und das Ausmaß der Abweichungen in der Umgebungstemperatur auf 1 °C/Stunde.
Zeitkonstante und Anstiegszeit
Nach ASTM E1657-98 wird die Zeitkonstante in die Anstiegszeit konvertiert, indem sie mit dem Faktor 2,2 multipliziert wird (also Anstiegszeit = 2,2 x Zeitkonstante).