Wann
Wenn entsprechende Meldungen, die eine Überprüfung der Messzelle erfordern, im Audit Trail erscheinen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Prüfen Sie, ob die Messzelle korrekt eingebaut ist.
  2. Bauen Sie die Messzelle aus und wieder ein.
  3. Spülen Sie die Messzelle mit reinem Wasser in HPLC-Qualität mehrere Minuten lang bei einer Flussrate von >1 mL/min (Nano-Messzellen: Spülen Sie die Zelle mit reinem Wasser in HPLC-Qualität mehrere Minuten lang und verwenden Sie dabei den maximal möglichen Fluss für den entsprechenden Bereich).
  4. Bauen Sie eine andere Messzelle ein und wiederholen Sie die Aktion, die bei der zuvor eingebauten Messzelle die Meldung ausgelöst hat.
Ergebnis
Schritte
Wenn die Meldung mit einer anderen Messzelle nicht erscheint
Die Probleme werden von der Messzelle verursacht, die zuvor installiert war, oder vom Flussweg oder von Komponenten im Flussweg vor dem Detektor.
Wenn die Meldung weiterhin erscheint
Das Problem wird vom Flussweg oder von Komponenten im Flussweg vor dem Detektor oder vom Detektor verursacht.
Bauen Sie eine Diagnose-Zelle ein und wiederholen Sie die Aktion, die bei der zuvor eingebauten Messzelle die Meldung ausgelöst hat.
  • Wenn die Meldung mit der Diagnose-Zelle nicht erscheint: Die Probleme werden vom Flussweg oder von Komponenten im Flussweg vor dem Detektor verursacht.
  • Wenn die Meldung weiterhin erscheint: Die Probleme werden vom Detektor verursacht.