Wann
Bei Blockierung oder Undichtigkeit einer oder mehrerer Komponenten der Waste-Leitung
Erforderliche Teile
Detektor-Waste-Leitung
Folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt, um die Waste-Leitung anzuschließen.
Führen Sie die Waste-Leitung durch den Detektor-Waste-Auslassport im Systemsockel in den Abfall. Anweisungen hierzu können Sie der Vanquish-System-Betriebsanleitung entnehmen.
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
Schließen Sie den Shutter im Lichtweg vor der Messzelle.
Schalten Sie den Pumpenfluss zur Messzelle ab.
Gehen Sie wie folgt vor
Wenn Sie die Waste-Leitung aus den Schlauchführungen entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
Entfernen Sie die Waste-Leitung vom Messzellenauslass oder vom Auslass (OUT) der Messzellen-Anschlusseinheit.
Entfernen Sie die Waste-Leitung aus der oberen Kapillarführung in der Zwischenwand. Drehen Sie den Einsatz in der oberen Kapillarführung nach vorne und entfernen Sie die Waste-Leitung.
Entfernen Sie die Waste-Leitung vom Detektor-Waste-Auslass im Systemsockel und vom Abfallbehälter.
Packen Sie die Ersatz-Waste-Leitung aus.
Schließen Sie die Waste-Leitung an. Folgen Sie den Anweisungen zum Herstellen der Waste-Verbindung unter Anschließen der Detektor-Waste-Leitung.