Erforderliche Teile
Diagnose-Zelle
Gehen Sie wie folgt vor
Setzen Sie die Diagnose-Zelle in den Messzellenschacht ein.
Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Diagnose-Zelle handfest an.
Erforderliche Teile
Diagnose-Zelle
Gehen Sie wie folgt vor
Setzen Sie die Diagnose-Zelle in den Messzellenschacht ein.
Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Diagnose-Zelle handfest an.