Wann
  • Zur Aufbewahrung der Messzelle in der Verpackung
  • Tauschen der Messzelle
  • Bei einer Undichtigkeit an der Messzelle
Erforderliche Teile
  • Wenn die Messzelle aufbewahrt werden soll
    Messzellen-Verpackung
  • Wenn danach keine Messzelle im Detektor eingebaut werden soll
    Diagnose-Zelle
Vorbereitungen
  1. Wenn die Messzelle aufbewahrt werden soll
    Spülen Sie die Messzelle mit Isopropanol.
  2. Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
Öffnen Sie nicht die Verbindungen zwischen der Anschlusseinheit und der Messzelle. Die Verbindungen sind werksseitig montiert.
  1. Nur Messzelle ohne Anschlusseinheit
    Entfernen Sie die Waste-Leitung vom Auslass der Messzelle und entfernen Sie dann die Einlasskapillare vom Einlass der Messzelle (falls noch nicht geschehen).
    – oder –
    Nur Messzelle mit Anschlusseinheit
    Entfernen Sie die Waste-Leitung vom Auslassport (OUT) der Anschlusseinheit der Messzelle und entfernen Sie dann die Einlasskapillare vom Einlassport (IN) der Anschlusseinheit der Messzelle.
  2. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Messzelle.
  3. Nur Messzelle mit Anschlusseinheit
    Lösen Sie die Befestigungsschraube der Anschlusseinheit und entfernen Sie die Anschlusseinheit von ihrem Sockel.
  4. Ziehen Sie die Zelle vorsichtig aus dem Messzellenschacht am Detektor.
  5. Verschließen Sie die Einlass- und Auslassports der Messzelle mit den Verschlussstopfen.
  6. Wenn die Messzelle aufbewahrt werden soll
    Bewahren Sie die Messzelle in der Original-Verpackung auf, in der sie verschickt wurde.
  7. Fahren Sie nach Erfordernis fort:
    • Bauen Sie eine Messzelle ein
      –oder–
    • Bauen Sie eine Diagnose-Zelle in den Messzellenschacht des Detektors ein.
ACHTUNG
Der Messzellenschacht am Gerät ist empfindlich gegen Staub und Schmutzpartikel.
Bauen Sie eine Diagnose-Zelle in den Messzellenschacht ein, wenn keine Messzelle im Detektor eingebaut ist.