In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Reinigen, Tausch, zur Aufbewahrung und zum Versand von Messzellen.
Führen Sie zur Aufbewahrung oder zum Versand der Messzelle folgende Schritte durch:
Spülen Sie die Messzelle mit Isopropanol.
Entfernen Sie die Messzelle vom Detektor. Siehe Ausbauen der Messzelle.
Verschließen Sie Einlass (IN) und Auslass (OUT) der Messzelle mit den Stopfen und legen Sie die Messzelle in ihre Verpackung.
Führen Sie zum Austausch der Messzelle folgende Schritte durch:
Spülen Sie die Messzelle mit Isopropanol.
Entfernen Sie die Messzelle vom Detektor. Siehe Ausbauen der Messzelle.
Bauen Sie eine neue Messzelle ohne Anschlusseinheit in den Detektor ein. Siehe Einbauen einer Messzelle ohne Anschlusseinheit.
– oder –
Bauen Sie eine neue Messzelle mit Anschlusseinheit in den Detektor ein. Siehe Einbauen einer Messzelle mit Anschlusseinheit.