Wann
  • Die Lampe ist defekt
  • Nach einer festgelegten Anzahl von Betriebsstunden der Lampe als vorbeugende Maßnahme
  • Bei einer Lampenintensität, die für anspruchsvolle Anwendungen zu niedrig ist
  • Die schwankende Lampenintensität verursacht Artefakte in der Basislinie
Erforderliche Teile
VIS-Lampe
Vorbereitungen
  1. Schalten Sie die VIS-Lampe aus.
  2. Schalten Sie das Gerät aus.
Gehen Sie wie folgt vor
VIS-Lampe
Abbildung: VIS-Lampe
Nr.
Beschreibung
1
Positionierstift VIS-Lampe
2
VIS-Lampe
3
Befestigungsschraube VIS-Lampe
4
VIS-Lampenstecker
  1. Öffnen Sie die Türen.
  2. Drehen Sie die beiden Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis die Lampenhaus-Abdeckung lose ist.
    Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von der Lampenhaus-Abdeckung.
  3. Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung
    Abbildung: Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung
  4. Entfernen Sie die Lampenhaus-Abdeckung.
VORSICHT
Heiße Oberfläche
Die Lampe kann sich erhitzen. Das Berühren einer heißen Lampe kann zu Verbrennungen führen.
  • Bevor Sie die Lampe herausnehmen, berühren Sie die Lampe kurz vorsichtig, um herauszufinden, ob sie heiß ist.
  • Wenn sie heiß ist, warten Sie, bis die Lampe abgekühlt ist.
  1. Drücken Sie die Steckerverriegelung am Lampenstecker zusammen und ziehen Sie den Lampenstecker am Gerät.
  2. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe mit den Händen.
  3. Ziehen Sie die Lampe heraus.
  1. Richten Sie die neue Lampe am Positionierstift aus.
    Wenn die Lampe korrekt positioniert ist, drücken Sie die Lampe vorsichtig in das Lampenhaus. Die Lampenfassung muss bündig mit dem Lampenhaus abschließen.
  2. Wenn die Lampe richtig in der Fassung des Lampenhauses sitzt, ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe fest.
  3. Schließen Sie den Lampenstecker an.
  4. Achten Sie auf die Verlegung der Lampenkabel.
    Verlegen Sie die Lampenkabel wie in Tauschen der VIS-Lampe gezeigt, damit das Kabel nicht unter der Lampenhausabdeckung eingeklemmt wird.
  5. Bringen Sie die Lampenhausabdeckung an und ziehen Sie die Schrauben an der Lampenhausabdeckung an.
  6. Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein.
  7. Wenn Sie zum ersten Mal eine VIS-Lampe eingebaut haben, aktivieren Sie die VIS-Lampe im Chromatographie-Datensystem:
    Nur dann kann die VIS-Lampe über das Chromatographie-Datensystem gezündet werden.
  1. Markieren Sie den Detektor mit einem Rechtsklick im Instrument Configuration Manager.
  2. Wählen Sie Properties im Menü.
  3. Aktivieren Sie auf der Seite Detector das Kontrollkästchen für die VIS Lamp.
  1. Nach einem Lampenwechsel kann es zu verstärktem Rauschen und einer großen Verschiebung der Basislinie kommen. Ehe Sie eine Analyse beginnen oder eine Wellenlängenvalidierung durchführen, sollte die neue Lampe "eingelaufen" werden, bis das Rauschen reduziert und die Basislinie stabil ist, was typischerweise 24 Stunden dauert.
  2. Führen Sie eine Wellenlängenvalidierung durch (siehe Durchführung einer Wellenlängenvalidierung und -kalibrierung).
TIPP
Der Zähler für das Lampenalter wird automatisch auf den Wert gesetzt, der auf dem ID-Chip der Lampe gespeichert ist.