Wann
  • Die Lampe ist defekt
  • Nach einer festgelegten Anzahl von Betriebsstunden der Lampe als vorbeugende Maßnahme
  • Bei einer Lampenintensität, die für anspruchsvolle Anwendungen zu niedrig ist
  • Die schwankende Lampenintensität verursacht Artefakte in der Basislinie
Erforderliche Teile
  • UV-Lampe
  • Optional:
    • Isopropanol
    • Fusselfreies Tuch
Vorbereitungen
  1. Schalten Sie die UV-Lampe aus.
  2. Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus.
Gehen Sie wie folgt vor
UV-Lampe
Abbildung: UV-Lampe
Nr.
Beschreibung
1
UV-Lampenstecker
2
UV-Lampe
3
Befestigungsschraube UV-Lampe
4
Positionierstift UV-Lampe
  1. Öffnen Sie die Türen.
  2. Drehen Sie die Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis die Lampenhaus-Abdeckung lose ist.
    Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von der Lampenhaus-Abdeckung.
  3. Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung
    Abbildung: Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung
  4. Entfernen Sie die Lampenhaus-Abdeckung.
VORSICHT
Heiße Oberfläche
Die Lampe kann sich erhitzen. Das Berühren einer heißen Lampe kann zu Verbrennungen führen.
  • Bevor Sie die Lampe herausnehmen, berühren Sie die Lampe kurz vorsichtig, um herauszufinden, ob sie heiß ist.
  • Wenn sie heiß ist, warten Sie, bis die Lampe abgekühlt ist.
  1. Drücken Sie die Steckerverriegelung am Lampenstecker zusammen und ziehen Sie den Lampenstecker am Gerät.
  2. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe mit den Händen.
  3. Ziehen Sie die UV-Lampe heraus.
  4. Überprüfen Sie die neue UV-Lampe auf Fingerabdrücke und Staub.
    Reinigen Sie, falls erforderlich, die UV-Lampe mit Isopropanol und einem fusselfreien Tuch, bevor Sie sie einbauen.
  5. Richten Sie die neue Lampe am Positionierstift aus.
    Wenn die Lampe korrekt positioniert ist, drücken Sie die Lampe vorsichtig in das Lampenhaus. Die Lampenfassung muss bündig mit dem Lampenhaus abschließen.
  6. Wenn die Lampe richtig in der Fassung des Lampenhauses sitzt, ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe fest.
  7. Stecken Sie den Lampenstecker wieder ein.
  8. Achten Sie auf die Verlegung der Lampenkabel.
    Verlegen Sie die Lampenkabel wie im Bild oben gezeigt, damit das Kabel nicht unter der Lampenhausabdeckung eingeklemmt wird.
  9. Bringen Sie die Lampenhaus-Abdeckung an und ziehen Sie die Schrauben an der Lampenhaus-Abdeckung an.
  10. Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein.
  11. Nach einem Lampenwechsel kann es zu verstärktem Rauschen und einer großen Verschiebung der Basislinie kommen. Ehe Sie eine Analyse beginnen oder eine Wellenlängenvalidierung durchführen, sollte die neue Lampe "eingelaufen" werden, bis das Rauschen reduziert und die Basislinie stabil ist, was typischerweise 24 Stunden dauert.
  12. Führen Sie eine Wellenlängenvalidierung durch (siehe Durchführung einer Wellenlängenvalidierung und -kalibrierung).
TIPP
Der Zähler für das Lampenalter wird automatisch auf den Wert gesetzt, der auf dem ID-Chip der Lampe gespeichert ist.