Werden während einer Single-Channel-Datenaufnahme Wellenlängen geschaltet, so kann es im Chromatogramm zu Sprüngen im Basis­linien­verlauf kommen.
Sie können daher festlegen, wie die Basislinie in diesen Fällen weitergeführt werden soll:
  • Zero: Die Basislinie wird auf Null gesetzt
  • Append: Die Basislinie wird an das bisherige Signal angehängt
  • Free: Die Basislinie "springt" auf den aktuellen absoluten Wert
TIPP
Sie können jederzeit über den Befehl AutoZero einen automatischer Nullabgleich durchführen, das heißt, die gemessene Absorption zum Zeitpunkt des Autozero wird von den in der Folge gemessenen Absorptionen subtrahiert. Wählen Sie für AutoZero immer einen Zeitpunkt, an dem keine Probe durch die Messzelle fließt.