Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über die Parameter, die die Leistung des Detektors beeinflussen und zeigt, welche Leistungsparameter betroffen sind.
Parameter | Beeinflusst |
---|---|
Wellenlänge | Empfindlichkeit, Linearität |
Datenaufnahmerate | Auflösung der Peaks, Speicherplatz |
Anstiegszeit/Peakbreite | Basislinienrauschen, Peakbreite, chromatographische Auflösung, Empfindlichkeit |
Basislinienverhalten | Verhalten der Basislinie nach Schalten der Wellenlänge |
Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.