Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Optimierung der Geräteleistung:
  • Schalten Sie die Lampe bzw. die Lampen bei kürzeren Messpausen nicht aus. Ein häufiges Zünden einer Lampe verringert die Lebensdauer der Lampe. Außerdem benötigt der Detektor nach einer erneuten Zündung einer Lampe Zeit zur Stabilisierung.
  • Entgasen Sie das Lösungsmittel.
  • Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der Einstellungen auf die Detektion.
  • Lassen Sie die Gerätetüren während des Betriebs geschlossen, um die Messzelle keinen Änderungen der Umgebungstemperatur auszusetzen, die zu einer Basisliniendrift führen können.
  • Stellen Sie sicher, dass die Betriebsbedingungen geeignet sind. Dazu gehört:
    • Stabile Umgebungsbedingungen, wie eine stabile Temperatur
    • Keine Zugluft
    • Keine Vibrationen oder mechanischen Stöße von außen
    • Keine starken EMV-Störquellen. Betreiben Sie in der Nähe des Detektors nur zertifizierte Laborgeräte.
    • Stabiler Rückdruck und eine korrekt angeschlossene Waste-Leitung
  • Behalten Sie die Verwendungsdauer spezifischer Komponenten im Auge, die Verschleiß und Belastung unterliegen, und legen Sie entsprechende Wartungsintervalle fest (siehe Predictive Performance).
  • Beachten Sie die allgemeinen Richtlinien und Empfehlungen zur Verwendung von Lösungsmitteln und Additiven im Chromatographie-System. Informieren Sie sich dazu in Verwenden von Lösungsmitteln und Additiven in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.