Der Detektor verfügt über einen Multi-Channel-Modus mit zusätzlichen Funktionen für die Methodenentwicklung und Peak-Purity-Analysen. Im Multi-Channel-Modus können Daten auf mehr als einem Kanal mit verschiedenen, wählbaren Wellenlängen gleichzeitig aufgenommen werden. Der Detektor schaltet schnell zwischen den ausgewählten Wellenlängen um. Die maximale Anzahl an Kanälen hängt von der Detektorvariante ab.
Es ist daher eine einzige Analyse ausreichend, um auf mehreren Kanälen zu messen. Probenbestandteile mit unterschiedlichen Absorptionscharakteristika können sogar ohne vollständige chromatographische Auflösung analysiert werden.
Berücksichtigen Sie beim Betrieb des Detektors im Multi-Channel-Modus Folgendes:
  • Jeder zusätzliche Kanal reduziert die maximal mögliche Datenaufnahmerate und führt zu einem höheren Basislinienrauschen.
  • Ein ständiges Umschalten des optischen Gitters zwischen den Wellenlängen kann langfristig zu einem erhöhten Verschleiß der Mechanik des Detektors führen. Der Multi-Channel-Betriebsmodus wird daher nur für die Methodenentwicklung und die Peak-Purity-Analyse empfohlen, jedoch nicht für den ständigen Routinebetrieb.
  • Alternativ können Sie die Wellenlängen in der Software Chromeleon beliebig oft auf einem einzigen Datenkanal umschalten.
    Weitere Informationen zu Wellenlängenschaltungen und zum Ein-Wellenlängen-Betrieb finden Sie unter Single-Channel-Modus und in der Chromeleon-Hilfe.
TIPP
Die optischen Filter zur Unterdrückung der Wellenlängen höherer Ordnung werden automatisch in den Strahlengang gefahren. Dies trifft auch auf den Multi-Channel-Modus zu.