Erforderliche Teile
Messzelle, die für Ihre Anwendung erforderlich ist
Vorbereitungen
  1. Bauen Sie die Diagnose-Zelle aus. Siehe Ausbauen der Diagnose-Zelle.
  2. Packen Sie die Messzelle aus.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schieben Sie die Messzelle ein Stück weit in den Messzellenschacht hinein.
  2. Setzen Sie die Anschlusseinheit auf den Sockel der Anschlusseinheit auf. Achten Sie darauf, dass sich der Positionierstift in der entsprechenden Aufnahme befindet.
  3. 4213
    Abbildung: Einbauen einer Messzelle mit Anschlusseinheit
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Anschlusseinheit
    2
    Positionierstift
    3
    Sockel der Anschlusseinheit
    4
    Befestigungsschraube Anschlusseinheit (Rändelschraube)
  4. Ziehen Sie die Befestigungsschraube der Anschlusseinheit handfest an.
  5. Schieben Sie die Messzelle ganz in den Messzellenschacht hinein.
  6. Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Messzelle handfest an.
  7. Stellen Sie die Flussverbindungen an der Messzelle her, siehe Anschließen der Flussverbindungen.
  8. Führen Sie eine Wellenlängenvalidierung durch, siehe Durchführung einer Wellenlängenvalidierung und -kalibrierung.
TIPP
Wenn die Wellenlängenvalidierung fehlschlägt, führen Sie eine Kalibrierung der Wellenlängen durch.