Erforderliche Teile
Messzelle, die für Ihre Anwendung erforderlich ist
Vorbereitungen
  1. Bauen Sie die Diagnose-Zelle aus. Siehe Ausbauen der Diagnose-Zelle.
  2. Packen Sie die Messzelle aus.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Setzen Sie die Messzelle in den Messzellenschacht ein.
  2. Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Messzelle handfest an.
  3. Stellen Sie die Flussverbindungen an der Messzelle her, siehe Anschließen der Flussverbindungen.
  4. Führen Sie eine Wellenlängenvalidierung durch, siehe Durchführung einer Wellenlängenvalidierung und -kalibrierung.
TIPP
Wenn die Wellenlängenvalidierung fehlschlägt, führen Sie eine Kalibrierung der Wellenlängen durch.