Die Auslieferung des Detektors erfolgt mit eingebauter Diagnose-Zelle. Dieser Abschnitt beschreibt den Ausbau der Diagnose-Zelle.
Gehen Sie wie folgt vor
Öffnen Sie die Türen.
Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Diagnose-Zelle.
Halten Sie die Diagnosezelle am Griff und ziehen Sie die Diagnosezelle aus dem Messzellenschacht des Detektors.
TIPP
Bewahren Sie die Messzelle zur späteren Verwendung in Diagnose-Prozeduren oder beim Transport des Geräts an einem sauberen Ort auf.