Lampentypen
Über zwei Lichtquellen wird ein Wellenlängenbereich von 190 nm bis 750 nm (VC-D40) bzw. von 190 nm bis 900 nm (VF-D40) abgedeckt. Beachten Sie, dass die VIS-Lampe für VC-D40 optional ist.
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie, welche Lampe empfohlen wird, wenn mindestens eine Wellenlänge innerhalb der Spanne in der linken Spalte liegt.
Mindestens eine Wellenlänge | Empfohlene Lampe(n) |
---|---|
≤ 345 nm | UV |
Zwischen 346 und 670 nm | UV- und VIS-Lampe (schalten Sie beide Lampen ein) |
> 670 nm | VIS |
Identifikations-Chip
Jede Lampe ist mit einem Identifikations-Chip (ID-Chip) ausgestattet. Der ID-Chip speichert Informationen über die Lampe, wie beispielsweise die Anzahl der Lampenzündungen, und die Betriebsdauer der Lampe, und ermöglicht dadurch einen Überblick über den Lampenstatus.
Beim Einbau einer Lampe wird der ID-Chip automatisch mit der Detektorelektronik verbunden.