Die für den Anwender zugänglichen Komponenten des Geräts befinden sich direkt hinter den Gerätetüren:
1234567891011
Abbildung: Innenansicht (hier mit eingebauter Messzelle mit installierter Anschlusseinheit)
Nr.
Beschreibung
1
Kühllufteinlass
2
Tastatur mit Statusanzeigen
3
Schraubenlöcher für Anschlusseinheit (linksseitige Installation)
4
Messzelle mit Anschlusseinheit
5
Anschlusseinheit
6
Leckage-Wanne
7
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden)
8
Drainage-Ablauf
9
Leaksensor
10
Zwischenwand
Die Aussparungen in der Zwischenwand werden mit Hilfe spezieller Einsätze zur Kapillarführung verwendet (siehe Installieren der Einsätze für die Zwischenwand).
11
Lampenhausabdeckung
Je nach Geräteversion sind hinter der Lampenabdeckung eine UV-Lampe oder eine UV- und eine VIS-Lampe installiert.