Der Detektor ist ein zweistrahliges Spektrophotometer, das für die ultraviolette (UV), sichtbare (VIS) und nahe infrarote (NIR) Absorptionsspektroskopie in Verbindung mit HPLC- oder UHPLC-Trennungen ausgelegt ist.
Die photometrische Detektion basiert auf der Absorption von monochromatischem Licht. Die Optik des Detektors verfügt über eine Deuteriumlampe (UV), und ggf. über eine Wolframlampe (VIS), die bei VC-D40-Detektoren optional ist. Ein Hohlspiegel (Nr. 2) bündelt das Licht der VIS-Lampe (Nr. 1) auf das Durchgangsloch der UV-Lampe (Nr. 3). Das kombinierte Licht beider Lichtquellen gelangt dann über einen anderen Spiegel (Nr. 4) in den Eintrittsspalt (Nr. 6). Das Shutter (motorisiertes Filterrad, Nr. 5) kann zum Schutz der Messzelle in den Lichtweg vor der Messzelle gefahren werden.
Durch den Eingangsspalt gelangt das Licht über einen Spiegel (Nr. 7) auf das Gitter (Nr. 8), wo der Lichtstrahl aufgefächert wird. Der Drehwinkel des Gitters bestimmt die ausgewählte Wellenlänge, die von dem Spiegel (Nr. 9) gebündelt wird und auf den Strahlenteiler (Nr. 10) und die Messzelle (Nr. 13) trifft.
Über den Strahlenteiler (Nr. 10) wird ein Teil des eingestrahlten Lichts auf die Referenzdiode (Nr. 11) gelenkt. Wird die Messzelle entfernt, blockiert ein Sicherheits-Shutter (Nr. 12) den Lichtstrahl, um den Anwender vor UV-Strahlung zu schützen. Wird eine Messzelle installiert, gelangt das restliche Licht durch die Messzelle (Nr. 13), wo es teilweise, abhängig von der Probenlösung, in der Messzelle absorbiert wird. Es gelangt weiter zur Mess-Photodiode (Nr. 14), wo die restliche Lichtintensität gemessen wird. Die Absorption des Analyten wird auf Basis des Lambert-Beer'schen-Gesetzes aus den gemessenen Intensitäten berechnet.
Das Ansprechverhalten des Detektors ist proportional zur Konzentration des Analyten. Gleichzeitig wird die Intensität des Referenzstrahls gemessen und zum Ausgleich von Intensitätsschwankungen der Lichtquelle verwendet.
Die folgende Abbildung zeigt die Optik des Detektors und illustriert das Funktionsprinzip des Detektors:
Funktionsprinzip der Optik
Abbildung: Funktionsprinzip der Optik
Nr.
Beschreibung
1
VIS-Lampe (Wolframlampe)
2
Spiegel (VIS)
3
UV-Lampe (Deuteriumlampe)
4
Spiegel (kombiniertes Licht)
5
Shutter
6
Eingangsspalt
7
Spiegel
8
Gitter
9
Spiegel
10
Strahlenteiler
11
Referenz-Photodiode
12
Sicherheits-Shutter
13
Messzelle
14
Mess-Photodiode