Der Detektor ist im Wesentlichen wie folgt ausgestattet:
  • Der Detektor ist ein zweistrahliges Photometer mit variabler Wellenlänge. Ein Strahl steht für die Messung zur Verfügung, der andere dient als interner Referenzstrahl.
  • Über zwei Lichtquellen wird ein Wellenlängenbereich von 190 nm bis 750 nm (VC-D40) bzw. 190 nm bis 900 nm (VF-D40) abgedeckt:
    • eine Deuteriumlampe (als UV-Lampe bezeichnet) für den ultravioletten und den sichtbaren Wellenlängenbereich und
    • eine Wolframlampe (als VIS-Lampe bezeichnet) für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich (optional für VC-D40)
  • Interne Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit mit Hilfe eines Holmiumoxid-Filters
  • Mehrwellenlängenbetrieb für weitere Betriebsfunktionen, Messung von bis zu zwei (VC-D40) oder vier (VF-D40) Wellenlängen gleichzeitig
  • Datenaufnahmeraten bis zu 125 Hz (VC-D40) bzw. bis zu 250 Hz (VF-D40) mit dem Datensystem Chromeleon 7.2 oder später, im Single-Channel-Modus
  • Messung eines Spektrums
  • Zwei optische Filter zur Unterdrückung des Lichtanteils höherer Ordnung
    Zur Gewährleistung von optimalen Messergebnissen über den gesamten Wellenlängenbereich werden die optischen Filter automatisch in den Lichtweg gefahren (auch im Mehrwellenlängenbetrieb).
  • Automatische Wellenlängenkalibrierung nach dem Einschalten und nach Ändern der Lampenkonfiguration.
  • Ein Shutter (motorisiertes Filterrad), das in den Lichtweg vor der Messzelle gefahren werden kann
    Das Shutter kann in folgende Positionen gefahren werden:
    • Offen, für die Datenaufnahme
    • Geschlossen (dunkel), zum Schutz der Messzelle und für Dunkelstrommessungen
    • Holmiumoxidfilter-Position, zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit
  • Verfügbarkeit von Messzellen für verschiedene Anwendungsbereiche (Informationen hierzu finden Sie unter Messzellen-Spezifikationen)