Wann
Der Leaksensor ist feucht. Der Leaksensor hat eine Undichtigkeit erkannt.
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Ersatzteil, je nach Erfordernis
Tuch oder Papiertuch
Vorbereitungen
Wenn Sie Undichtigkeiten beseitigen, beachten Sie die Sicherheitshinweise und allgemeinen Regeln für Wartung und Service in Wartung und Service.
Gehen Sie wie folgt vor
Finden Sie die Ursache der Undichtigkeit. Undichtigkeiten treten in der Regel an Verbindungen auf. Undichtigkeiten können jedoch auch in der Messzelle auftreten. In diesem Fall können Undichtigkeiten am Drainage-Ablauf der Messzelle auftreten (siehe Abbildung).
Gehen Sie abhängig von der Position der Undichtigkeit vor:
Position der Undichtigkeit | Schritte |
---|---|
Messzelleneinlass und/oder -auslass | 1. Ziehen Sie die Verbindung nach, an der Flüssigkeit sichtbar ist. 2. Wenn die Verbindung dicht zu sein scheint, jedoch immer noch undicht ist, entfernen Sie die Verbindung/Fitting und prüfen Sie diese auf Beschädigung. 3. Ersetzen Sie die Einlasskapillare oder Waste-Leitung falls erforderlich. |
Drainage-Ablauf der Messzelle (siehe Abbildung), oder Verbindung von der Messzelle zur Anschlusseinheit | 1. Entfernen Sie die Messzelle aus dem Detektor und prüfen Sie optisch auf Anzeichen von Undichtigkeit. 2. Wenn an der Messzelle Anzeichen von Undichtigkeit zu erkennen sind, tauschen Sie die Messzelle aus. |
Saugen Sie mit einem Tuch oder Papiertuch alle Flüssigkeit gründlich auf, die sich in der Leckage-Wanne und unter dem Leaksensor angesammelt hat. Achten Sie darauf, den Sensor nicht zu verbiegen.
Lassen Sie dem Sensor einige Minuten Zeit, sich auf die Umgebungstemperatur einzustellen.
Wenn der Leaksensor keine Undichtigkeit mehr meldet, können Sie den Betrieb wieder aufnehmen.