ACHTUNG
Die Messzellen reagieren empfindlich auf Beschädigung, Verschmutzung und Staub.
Betriebsbedingungen
Beachten Sie den spezifizierten maximalen Druck-Grenzwert für die Messzelle. Siehe Spezifikationen für die Messzellen unter Messzellen-Spezifikationen.
Betriebsunterbrechung
Wenn der Pumpenfluss unterbrochen wird, ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Messzelle zu schützen:
  • Schalten Sie die UV-Lampe aus oder schließen Sie das Shutter, um die Messzelle vor dem Licht der UV-Lampe zu schützen. UV-Strahlung der Lampe kann zu Schäden an der Messzelle führen.
  • Lassen Sie keine Substanzen ohne Fluss in der Messzelle stehen. Vermeiden Sie es, insbesondere aggressive Lösungsmittel für längere Zeit in der Messzelle stehen zu lassen.
  • Ohne Fluss können Luftblasen die Ablagerung von Substanzen in der Messzelle beschleunigen. Lassen Sie keine Luftblasen in der Messzelle. Wenn der Pumpenfluss über eine längere Zeit abgeschaltet ist, füllen Sie die Messzelle mit einem hochreinen Lösungsmittel, zum Beispiel Isopropanol.
Fehlersuche bei den Messzellen
  • Tritt eine Undichtigkeit in einer Messzelle auf, stoppen Sie den Pumpenfluss, bauen Sie die Messzelle möglichst schnell aus dem Detektor aus, und tauschen Sie die Messzelle aus.
  • Informationen zur Reinigung der Messzellen finden Sie unter Reinigen der Messzelle.
Lagerung und Versand
  • Bewahren Sie nicht verwendete Messzellen stets in der staubdichten Original-Verpackung auf.
  • Zum Versand des Gerätes entfernen Sie die Messzelle und installieren Sie zum Schutz des Messzellenschachts die Diagnose-Zelle. Die Messzelle muss in der Original-Verpackung versendet werden.