Verbinden Sie die Einlasskapillare und die Waste-Verbindung mit der Messzelle, wenn die Messzelle im Gerät eingebaut ist.
Beachten Sie zusätzlich dazu die Hinweise zum ordnungsgemäßen Anschluss der Messzelle in Allgemeine Informationen und Hinweise.
Erforderliche Teile
Einlasskapillare
Detektor-Waste-Leitung
Folgen Sie den Anweisungen zum Herstellen der Waste-Verbindung unter Anschließen der Detektor-Waste-Leitung.
Erforderliche Werkzeuge
Für die Detektor-Waste-Leitung: Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
TIPP
Um Kapillaren leichter zum Einlass der Messzelle führen zu können, entfernen Sie die rechte Tür des Detektors, siehe Tauschen der Türen.
Führen Sie die Kapillaren von den Modulen im System-Flussweg vor dem Gerät in den Abfall und spülen Sie das System ohne das Gerät, bevor Sie die Flussverbindungen zur Messzelle herstellen. Informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Entfernen Sie die Verschlussstopfen vom Einlass und Auslass der Messzelle.
TIPP
Bewahren Sie die Verschlussstopfen der Messzelle auf, beispielsweise in der Messzellen-Verpackung, um sie für die Aufbewahrung oder den Transport der Messzelle zur Hand zu haben.
Installieren Sie die Einsätze für die Zwischenwand (wenn sie noch nicht installiert wurden). Siehe Installieren der Einsätze für die Zwischenwand.
Gehen Sie wie folgt vor
Schließen Sie die Einlasskapillare an die Messzelle an.
Schließen Sie die Detektor-Waste-Leitung an den Detektor an.