Die technischen Daten des Gerätes sind wie folgt spezifiziert:
Art
Spezifikation
Verwendungsbereich
Ausschließlich im Innenbereich
Umgebungstemperatur (Betrieb)
5 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)
-20 °C - 45 °C
Umgebungs­luftfeuchtigkeit (Betrieb)
20% - 80% relative Feuchte (nicht-kondensierend)
Umgebungsluftfeuchtigkeit (Lagerung)
Maximal 60% relative Feuchte (nicht-kondensierend)
Betriebshöhe
Maximal 2000 m über Normalnull
Verschmutzungsgrad
2
Leistungsaufnahme
Weiter Bereich, 100 – 240 V AC, ± 10 %; 50/60 Hz; max. 245 W / 255 VA
Überspannungs­kategorie
II
Emissionsschalldruckpegel
typisch < 61 dB(A)
Abmessungen
(Höhe x Breite x Tiefe)
15,9 x 42 x 62 cm
Gewicht
16 kg (mit eingebauter Diagnosezelle)