Wann
Wenn Sie Ablagerungen von Eluenten- oder Probenbestandteilen an den Fenstern der Messzelle vermuten.
Erforderliche Teile
  • Spül- und Injektionskit für Messzellen (optional)
  • Wasser in HPLC-Qualität
  • 0,1 molare Salpetersäure
WARNUNG
Gesundheitsrisiken
Der Umgang mit Lösemitteln kann Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung je nach Gefahr und folgen Sie der Guten Laborpraxis. Informieren Sie sich im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.
Gehen Sie wie folgt vor
Sie können die folgende Prozedur mit Hilfe des optional erhältlichen Spül- und Injektionskits durchführen.
  1. Spülen Sie die Messzelle mit Wasser in HPLC-Qualität.
  2. Füllen Sie die Messzelle mit Hilfe des optional erhältlichen Spül- und Injektionskits mit 0,1 molarer Salpetersäure.
  3. Spülen Sie die Messzelle so lange mit Wasser in HPLC-Qualität, bis das Lösungsmittel aus der Messzelle wieder neutral (pH 7) ist.
  1. Tauschen Sie die Messzelle aus, wenn sich das Problem nicht durch Reinigen beheben lässt.