Das Reinigen und Dekontaminieren muss immer von qualifiziertem Personal in geeigneter Schutzausrüstung durchgeführt werden. Beachten Sie stets landesspezifische und lokale Bestimmungen.
ACHTUNG
Wischen Sie alle auf dem System verschütteten Flüssigkeiten sofort auf. Eine längere Einwirkung kann Schäden verursachen.
Dekontaminierung
Eine Dekontaminierung ist zum Beispiel erforderlich, wenn eine Undichtigkeit aufgetreten ist oder Flüssigkeit verschüttet wurde, oder vor Wartung oder Transport des Gerätes. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, um sicherzustellen, dass das Gerät nach der Behandlung sicher gehandhabt werden kann.
Erforderliche Teile
Geeignetes Reinigungsmittel (oder Desinfektionsmittel)
Gereinigtes Wasser
Fusselfreie Tücher oder Papiertücher
VORSICHT
Explosive Gasmischungen aus alkoholhaltigen Reinigungsmitteln
Alkoholhaltige Reinigungsmittel können an der Luft entzündliche und explosive Gasmischungen erzeugen.
ACHTUNG
Beachten Sie Folgendes:
ACHTUNG
Messzellenschacht
Die optischen Ports und der Kontaktpunkt für den Identifikationschip im Messzellenschacht sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen, Verunreinigungen und Kratzer.
Vorbereitungen
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.
Gehen Sie wie folgt vor
Wischen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, trockenen, weichen, fusselfreien Tuch oder Reinigungstuch ab. Feuchten Sie das Tuch oder Reinigungstuch gegebenenfalls mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel an.
Lassen Sie das Reinigungsmittel wie vom Hersteller empfohlen einwirken.
Wischen Sie alle gereinigten Oberflächen mit gereinigtem Wasser nach, damit alle Reinigungsmittelreste entfernt werden.
Trocknen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Reinigungstuch.