Die Einlass- und Auslass-Ports der Messzellen unterstützen die folgenden Kapillarfittinge:
  • Viper™
  • nanoViper™
  • Standard 1/16" HPLC-Fittinge mit Schneidringen (PEEK; Edelstahl) oder fingerfeste Fittinge (PEEK)
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Anschluss von und Umgang mit Kapillaren, Fittingen und Schläuchen.