Der Intensity Test misst die Intensität der Detektorlampe und die Transmissionsleistung ("intensity") der Optik. Der Test ist für den Diodenarray-Detektor und den Variablen Wellenlängendetektor verfügbar.
Gehen Sie wie folgt vor
Bauen Sie eine Diagnose-Zelle in den Detektor ein.
Schalten Sie die Detektor-Lampen (eine oder beide Lampen), die Sie testen möchten, ein.
Führen Sie den Test über die Software Chromeleon durch. Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
Abhängig vom Testergebnis:
Testergebnis | Aktion |
---|---|
Passed | Bauen Sie die Messzelle Ihrer Anwendung wieder ein. |
Failed | 1. Tauschen Sie die Lampe. Siehe Betriebsanleitung für den Detektor. 2. Schlägt der Test mit der ausgetauschten Lampe erneut fehl, ist möglicherweise die Optik defekt. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Thermo Fisher Scientific. |