Der Grating Motor Test überprüft die mechanische Stabilität des Gitterantriebs.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Bauen Sie eine Diagnose-Zelle in den Detektor ein.
  2. Führen Sie den Test über die Software Chromeleon durch. Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
  3. Abhängig vom Testergebnis:
Testergebnis
Aktion
Passed
Bauen Sie die Messzelle Ihrer Anwendung wieder ein.
Failed
Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.