Der Basic Tightness Test überprüft die Dichtigkeit von Pumpe und Autosampler.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Führen Sie den Test über die Software Chromeleon durch. Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
    Der Test läuft automatisch, ohne das der Anwender eingreifen muss.
  2. Wenn der Test fehlgeschlagen ist, prüfen Sie im Instrument Audit Trail, ob eine Meldung vorliegt. Abhilfemaßnahmen finden Sie im Abschnitt Fehlersuche in der Betriebsanleitung für das Gerät, bei dem der Test fehlgeschlagen ist.