Diagnosefunktionen für die Vanquish-Systemmodule werden von der Software Chromeleon unterstützt. Mit Hilfe dieser Funktionen kann der Anwender die Leistung und Zuverlässigkeit bestimmter Komponenten prüfen und überwachen.
Manuelles Testen
Folgende Tests können Sie über die Software Chromeleon ausführen:
Test | Verfügbar für | Bemerkungen |
---|---|---|
Basic Tightness Test | Pumpe und Autosampler | Die verfügbaren Tests können abhängig von der Vanquish Systemkonfiguration variieren. Wenn ein Test in der Software Chromeleon ausgegraut ist, ist dieser derzeit nicht verfügbar. Die LED-Leiste am Gerät zeigt ein blaues Lauflicht, wenn ein Test gerade durchgeführt wird. |
Grating Motor Test | Variabler Wellenlängendetektor | |
Intensity Test | Variabler Wellenlängendetektor | |
Shutter Motor Test | Variabler Wellenlängendetektor |
Automatisches Testen
Sie können in der Software Chromeleon einen Zeitplan für das automatische Testen festlegen. Das automatische Testen kann nur für Tests und Funktionen gewählt werden, die unbeaufsichtigt und ohne weitere Benutzerinteraktion laufen können, zum Beispiel der Basic Tightness Test.
Test fehlgeschlagen
Die Software Chromeleon verhindert, dass Sie eine Sequenz starten, wenn ein Diagnosetest fehlgeschlagen ist, um sicherzustellen, dass Sie Sequenzen nur auf voll funktionsfähigen Geräten laufen lassen. Wenn ein Test fehlgeschlagen ist, ergreifen Sie Abhilfemaßnahmen und wiederholen Sie den Test. Ein Benutzer mit entsprechenden Rechten in der Software Chromeleon kann das Ergebnis des fehlgeschlagenen Tests umgehen. Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.