Einzelne Teile
Beschreibung
Best.-Nr.
Kapillare Pumpe-Autosampler, Edelstahl, I.D. x Länge 0,18 x 350 mm (für Core-Systeme)
6040.2375
Kapillare Pumpe-Autosampler, MP35N, I.D. x Länge 0.1 x 350 mm (für Vanquish Horizon und Flex-Systeme)
6042.2340
Aktiver Vorheizer1, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 3890 mm (für Vanquish Horizon und Flex-Systeme)
6732.0110
Passiver Vorheizer1, Edelstahl, I.D. x Länge 0,18 mm x 530 mm (für Core-Systeme)
6732.0170
Passiver Vorheizer1, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 530 mm (für Systeme Vanquish Horizon und Flex)
6732.0174
Vanquish-System-Drainage L-Stücke, 4 Stück, verschiedene Größen
6036.0003
Viper-Inline-Filter
Wird zwischen einer Säule und einer Viper-Kapillare installiert, um Partikel größer 0.5 µm zu filtern
6036.1045
Viper-Verbindungsstück
6040.2304
1: Informationen zu Teilen für den Säulenthermostaten finden Sie im Abschnitt Zubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostaten.
Drainage-Kit
Beschreibung
Best.-Nr.
Drainage-Kit, Vanquish-System, mit:
  • L-Stück (4 Stück, verschiedene Größen)
  • Ablaufschlauch, 6,25 m Länge
  • Klemme (2 Stück)
6036.1120
Viper-Kapillar-Kit
System Vanquish Core
Beschreibung
Best.-Nr.
Viper-Kapillar-Kit, System Vanquish Core, enthält (Teile sind einzeln erhältlich, siehe Tabelle im Abschnitt Einzelne Teile):
  • Kapillare, Edelstahl, I.D. x Länge 0,18 x 350 mm
  • Passiver Vorheizer, Edelstahl, I.D. x Länge 0,18 mm x 530 mm
6036.2302
Systeme Vanquish Horizon und Flex
Beschreibung
Best.-Nr.
Viper-Kapillar-Kit, biokompatibel, System Vanquish Flex, enthält (Teile sind einzeln erhältlich, siehe Tabelle im Abschnitt Einzelne Teile):
  • Kapillare, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 350 mm
  • Aktiver Vorheizer, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 380 mm
  • Passiver Vorheizer, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 530 mm
6036.2303A