Das System bleibt nach der Installation des NP-Kits mit Umkehrphasen-Anwendungen kompatibel. Der pH-Bereich des Systems ändert sich durch den Einsatz des NP-Kits nicht, siehe Erlaubte pH-Bereiche.
Beachten Sie bei Anwendungen mit Normal-Phasen-kompatiblen Lösungsmitteln und Additiven auch die Informationen in diesem Abschnitt zu folgenden Punkten:
Hinterspülflüssigkeit
Langfristige Außerbetriebnahme
Wartung und Wartungsintervalle
Hinterspülflüssigkeit
Verwenden Sie eine Hinterspülflüssigkeit, welche die folgenden Anforderungen erfüllt:
Die Hinterspülflüssigkeit ist mit dem in der Pumpe verwendeten Laufmittel mischbar.
Die Hinterspülflüssigkeit ist mit den Hinterspülschläuchen kompatibel.
Die Hinterspülflüssigkeit besitzt eine gewisse elektrische Leitfähigkeit, damit die sichere Funktion des Hinterspüldetektors gewährleistet ist.
Für NP-Anwendungen wird Ammoniumformiat in Isopropanol (2 mmol/L) empfohlen.
Außerbetriebnehmen des Systems über einen längeren Zeitraum
Folgen Sie den Anweisungen in Außerbetriebnehmen des Systems, um den Betrieb für eine längere Zeit zu unterbrechen und später erneut zu starten.
Verwenden Sie folgende Flüssigkeiten zum Spülen:
Situation | Aktion |
---|---|
Es wird kein Additiv verwendet | Spülen Sie das System mit Isopropanol. 100%-iges Acetonitril sollte nicht verwendet werden. Die Spülflüssigkeiten sollten mindestens HPLC-Qualität haben. |
Es wird ein Additiv verwendet | 1. Spülen Sie das System einige Male mit einem geeigneten reinen Lösungsmittel (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System). 2. Spülen Sie das System mit Isopropanol. Die Spülflüssigkeiten sollten mindestens HPLC-Qualität haben. |
Wartung und Wartungsintervalle
Beachten Sie die Informationen im Abschnitt Wartung und Wartungsintervalle in den Betriebsanleitungen für die Systemmodule.
Je nach Anwendung kann bei Normal-Phasen-Dichtungen ein geringfügig höherer Abrieb auftreten. Prüfen Sie daher die Durchlässigkeit des statischen Mischers gegebenenfalls in kürzeren Abständen. Siehe Betriebsanleitung für die Pumpe.