Kits zur Stabilisierung des Turms
Artikel | Best.-Nr. |
---|---|
Bench Clamp Kit Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 139 cm | 6036.1740 |
Stack Stabilizer Kit Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 123 cm | 6036.1710 |
IonBench mit Montage-Kit für den Systemturm Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 123 cm | 6036.1720 |
Vanquish Solvent Monitor
Beschreibung | Best.-Nr. |
---|---|
Vanquish Solvent Monitor Zur Echtzeitüberwachung des Füllstands in Lösungsmittelbehältern und Abfallbehältern. Die Überwachung basiert auf einer echten physikalischen Messung. | |
Solvent Monitor, 4-Kanal-Version | 6230.1320 |
Solvent Monitor, 8-Kanal-Version | 6230.1310 |
Vanquish User Interface
Artikel | Best.-Nr. |
---|---|
Vanquish User Interface Besteht aus dem Vanquish System Controller und dem Vanquish Display. Kann dazu verwendet werden, die wichtigsten Parameter des Gesamtsystems und der angeschlossenen Module anzuzeigen und zu überwachen. | 6036.1170 |
Kits zur Methodenentwicklung und -übertragung
Artikel | Best.-Nr. |
---|---|
Erweiterungskit für Automated Method Scouting Kit mit Lösungsmittelbehältern, Flussverbindungskomponenten und ein 10-Positionen, 11-Port-Lösungsmittelauswahlventil für zusätzliche Lösungsmittel in der Methodenentwicklung. | 6036.0100 |
Methodentransferkit Enthält ein Schleifen-Kapillar-Kit und ein Schaltventil, um das Gradientenverzögerungsvolumen an die gewünschte HPLC-Methode anzupassen. | 6036.2100 |
Schleife für starke Lösungsmittel, Vanquish (für Vanquish Core Systeme) Probenschleife zur Vergrößerung des Volumens zwischen Autosampler und Säule für einen erfolgreichen Transfer von Anwendungen, bei denen stark eluierende Probenlösungsmittel verwendet werden. | 6036.2200 |
Normal-Phasen-Kits
Beschreibung | Best.-Nr. |
---|---|
Normal-Phasen-Kit (NP-Kit) In einem Vanquish Core-System dürfen Normal-Phasen-kompatible (NP) Lösungsmittel und Additive nur verwendet werden, wenn die Systemmodule für die NP-Anwendungen modifiziert wurden. Das Vanquish NP-Kit ist geeignet für die Verwendung in einem Vanquish Core HPLC-System mit Normal-Phasen-Anwendungen, d.h. basierend auf n-Hexan oder Tetrahydrofuran. Das System bleibt nach dem Umbau mit Umkehrphasen-Anwendungen kompatibel. Außerdem ändert sich der pH-Bereich des Systems nicht durch den Einsatz des NP-Kits. Das Kit enthält die Teile und Anleitungen für den Umbau der Pumpe und des Autosamplers sowie für den Tausch der Detektor-Waste-Leitung. Hinweis: Es können abhängig von der Systemkonfiguration weitere Teile nötig sein. Siehe Modifizieren der Systemmodule. | 6036.3972 |
Normal-Phasen(NP)-Schlauch-Kit Das Kit enthält die Ersatz-Schläuche und Schlauchverbinder zum Tausch folgender Komponenten:
| 6036.3973 |
Einzelheiten zu gerätespezifischen Ersatzteilen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das Modul. |
Sonstiges
Artikel | Best.-Nr. |
---|---|
Manuelles Injektionsventil Enthält alle Komponenten, die für eine manuelle Probeninjektion benötigt werden: Systembefestigung, 20-µL-Probenschleife und Spitze. | 6230.1600 |
Kapillare, Viper, MP35N, I.D. x Länge 0.13 x 350 mm (für Systeme Vanquish Horizon und Flex) | 6083.2410 |
Kapillare, Viper, MP35N, I.D. x Länge 0.13 x 500 mm (für Systeme Vanquish Horizon und Flex) | 6083.2411 |
USB-Isolator Der USB-Isolator verbessert die Zuverlässigkeit der USB-Verbindung zwischen dem USB-Port eines HPLC-Systemmoduls und dem Datensystemrechner. | 6287.0540 |