Dieser Abschnitt bezieht sich auf Vanquish-Core -Systemmodule.
Wann
Um stark unpolare und starke organische Lösungsmittel zu verwenden, zum Beispiel 100%iges Acetonitril, n-Hexan, Tetrahydrofuran, und ähnliche Lösungsmittel.
Erforderliche Teile
  • Normal-Phasen(NP)-Kit, einschließlich der Teile und Anleitungen für den Umbau von Pumpe und Autosampler sowie für den Tausch der Detektor-Waste-Leitung.
  • Kapillarschneider
  • Kolben (für die Pumpen VC-10, VC-P20, VC-P32, VC-P40)
    Bei Modifizierung der Pumpe werden die UHMW-PE Kolbendichtungen gegen PTFE-Dichtungen getauscht. Ein Tauschen der Kolbendichtungen unter Beibehaltung der Kolben, die mit den UHMW-PE-Kolbendichtungen verwendet wurden, kann die Lebensdauer der PTFE-Dichtungen beeinträchtigen.
Weitere erforderliche Teile je nach System
  • NP-kompatible VC-Detektor-Messzelle
    Wenn Sie Informationen zur NP-Kompatibilität Ihrer Messzelle benötigen, wenden Sie sich an die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.
  • NP-Säulenschaltventil für Säulenthermostat
Vorbereitungen
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss ab und warten Sie, bis das System druckfrei ist.
  2. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  3. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter.
  4. Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, drücken Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach unten. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Modifizieren Sie die Systemkomponenten mit den Komponenten aus dem NP-Kit. Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung, die dem Kit beiliegt.
  2. Wie zutreffend:
  1. Tauschen Sie die Pumpenkolben. Siehe Betriebsanleitung für die Pumpe.
  2. Tauschen Sie die Messzelle gegen eine NP-kompatible Messzelle. Siehe Betriebsanleitung für den Detektor.
  3. Tauschen Sie das Säulenschaltventil gegen ein NP-kompatibles Ventil. Siehe Betriebsanleitung für den Säulenthermostaten.
  1. Beachten Sie die spezifischen Informationen für den Betrieb in Besonderheiten bei Normal-Phasen-kompatiblen Lösungsmitteln und Additiven.