Dieser Abschnitt bezieht sich ausschließlich auf Vanquish-Core-Systemmodule.
In einem Vanquish Core-System dürfen Normal-Phasen- (NP) kompatible Lösungsmittel und Additive verwendet werden, wenn die Systemmodule mit den Komponenten aus dem Normal-Phasen- (NP) Kit modifiziert sind.