Beachten Sie den folgenden Sicherheitshinweis und die Erklärungen darunter.
WARNUNG
Kippgefahr beim Systemturm
Eine Konfiguration mit nur einem Turm kann die maximal erlaubte Höhe überschreiten. Wenn die Systemkonfiguration höher ist, stellt der Systemturm eine Kippgefahr dar, von der eine Verletzungsgefahr ausgehen kann.
Wenn Ihre Konfiguration höher ist, müssen Sie den Turm mit einem der folgenden Sicherheitsmaßnahmen stabilisieren:
  • Verwenden Sie eines der Kits zur Stabilisierung des Turms (siehe Tabelle unten).
  • Bauen Sie das System in zwei separaten Türmen auf.
Die folgenden Tabelle zeigt, welches Kit zur Stabilisierung des Turms sie für welche Systemhöhe benötigen. Die Höhen werden von der Tischoberfläche bis zur Solvent Rack-Reling gemessen. Aufgrund von Produktions- und Installations-Toleranzen kann die tatsächliche Höhe des Turms bis zu 2 cm höher sein als die maximale Höhe. Diese Toleranz ist akzeptabel.
Turmhöhe
Erforderliche Stabilisierung
Bis zu 100 cm
Keine
Beispiel: Konfiguration mit Pumpe, Autosampler, Diodenarray-Detektor und Charged-Aerosol-Detektor
Bis zu 123 cm
Eines der folgenden Kits:
  • Bench Clamp Kit
  • Stack Stabilizer Kit
  • IonBench mit Montage-Kit für den Systemturm
Bis zu 139 cm
Bench Clamp Kit
139 cm und höher
Bauen Sie das System in zwei separaten Türmen auf