Die Abbildung zeigt den Flussweg durch das System:
Flussverbindungen im Vanquish-System (Beispiel)
Abbildung: Flussverbindungen im Vanquish-System (Beispiel)
Anschließen der System-Flussverbindungen
  1. Schließen Sie die Flussverbindungen für die Pumpe an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für die Pumpe.
  2. Schließen Sie die Flussverbindungen für den Autosampler an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für den Autosampler.
  3. Schließen Sie die Flussverbindungen für den Säulenthermostaten mit Ausnahme der Säule an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für den Säulenthermostaten.
    • Verbinden Sie ausgehend vom Port 2 des Autosampler-Injektionsventils einen Vorsäulenwärmetauscher mit dem Säulenauslass mittels eines Viper-Verbindungsstückes. Das Verbindungsstück ersetzt die Säule während des Spülvorgangs.
    • Installieren Sie noch keine Säule!
    • Verbinden Sie einen Waste-Schlauch zum Auslass des Säulenthermostaten, zum Beispiel einen Nachsäulenwärmetauscher (insofern zutreffend) oder die Detektoreinlasskapillare (abhängig von der System-Konfiguration) sowie ein Säulenschaltventil (insofern zutreffend) leiten Sie es zum Abfall.
    • Installieren Sie noch keine Messzelle.
  4. Schalten Sie das System ein (siehe Einschalten des Systems).
  5. Richten Sie das System im Chromatographie-Datensystem ein (siehe Setting Up the System in the Software).
  6. Spülen Sie das System ohne Säule (siehe Flushing the System).
  7. Installieren Sie eine Säule. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für den Säulenthermostaten. Schließen Sie am Säulenausgang eine Waste-Leitung an.
  8. Spülen Sie das System ohne Messzelle (siehe Flushing the System).
  9. Bauen Sie gegebenenfalls eine Messzelle ein. Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung für Ihren Detektor.
  10. Spülen Sie das System erneut mit Messzelle (siehe Flushing the System).