Das Vanquish-System wurde für die Aufstellung auf einem Arbeitstisch entwickelt. Der Arbeitstisch muss das Gewicht des kompletten Vanquish-Systems und ggf. weiterer Geräte tragen können, einschließlich der Lösungsmittel.
Die Abmessungen und Gewichte finden Sie in Spezifikationen.
Anforderungen an den Arbeitstisch
Teil
Anforderungen
Arbeitstisch
  • Hohe Stabilität
  • Eine Höhe, die es bequem ermöglicht, den Innenraum aller Geräte im System zu erreichen.
  • Die Tischplatte sollte trocken, sauber, sowie beständig gegen Chemikalien sein.
  • Wenn der Systemturm mit dem Bench Clamp Kit stabilisiert werden soll, muss die Arbeitsplatte des Labortisches eines der folgenden Anforderungen erfüllen:
    • Stärke: Zwischen 15 und 50 mm
    oder
    • Material: Weich genug für Holzschrauben
Aufstellort für den Arbeitstisch
Der Arbeitstisch muss sicher und eben auf einer vibrationsfreien Oberfläche stehen.
Einzuhaltende Abstände vom System
Seite
Anforderungen
An den Seiten
  • Sorgen Sie für ausreichend Platz für elektrische Anschlüsse und ordnungsgemäße Luftzirkulation
  • Mindestens 5 cm Abstand auf jeder Seite
  • Wenn das System einen Charger oder ein Vanquish Display enthält: Auf der linken Seite mindestens 10 cm Abstand.
An der Systemrückseite
  • Sorgen Sie für ausreichend Platz für elektrische Anschlüsse und ordnungsgemäße Luftzirkulation
  • Mindestens 15 cm Abstand pro Seite
Oben
Mindestens 30 cm Abstand nach oben