Für die automatisierte Probenanalyse mit dem Chromatographie-System muss eine Sequenz erstellt und abgearbeitet werden. In einer Sequenz legen Sie fest, wie die Injektionen einer Probe analysiert werden und in welcher Reihenfolge sie abgearbeitet werden. Jede Injektion einer Sequenz wird mit Hilfe einer Instrument Method (Steuerungsmethode) abgearbeitet, in der die Parameter und zeitgesteuerten Befehle für jedes Modul festgelegt sind. Informationen zur Erstellung einer Instrument Method (Steuerungsmethode) mit Hilfe des Instrument Method Wizards (Steuerungsmethoden-Assistent) finden Sie in der Hilfe.
In Chromeleon 7 stehen verschiedene Methoden zum Erstellen einer Sequenz zur Verfügung. Die Wichtigsten sind:
TIPP
Wenn noch keine eWorkflows angelegt wurden, können Sie einen neuen eWorkflow anlegen wie in der Hilfe beschrieben. Alternativ dazu können Sie den Sequenz-Wizard für die Erstellung einer Sequenz verwenden.
  • eWorkflows (bevorzugte Methode)
    Ein eWorkflow enthält vordefinierte Vorlagen und Regeln für das Erstellen einer neuen Sequenz.
  • Sequenz-Assistent
Eine Sequenz mit eWorkflows erstellen
  1. Klicken Sie auf der Console auf die Kategorie eWorkflows.
  2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Namen des eWorkflows.
  3. Wählen Sie im Arbeitsbereich den Namen der Anlage aus und klicken Sie anschließend auf Launch.
  4. Der eWorkflow-Assistent führt Sie durch den weiteren Verlauf. Gehen Sie alle Schritte des Assistenten durch. Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol, um Informationen zu einer bestimmten Seite des Assistenten zu erhalten.
    Nach Beendigung des Assistenten wird die Sequenz in der Datenansicht der Console angezeigt.
Eine Sequenz mit dem Sequenz-Assistent erstellen
  1. Klicken Sie in der Menüleiste der Console auf Create > Sequence.
  2. Der Sequenz-Assistent führt Sie durch den weiteren Verlauf. Gehen Sie alle Schritte des Assistenten durch. Legen Sie die Anzahl der Proben bzw. Standards fest, sowie die gewünschte Instrument Method (Steuerungsmethode), Processing Method (Auswertemethode), und Report-Vorlage. Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol, um Informationen zu einer bestimmten Seite des Assistenten zu erhalten.
    Nach Beendigung des Assistenten wird die Sequenz in der Datenansicht der Console angezeigt.
Starten einer neuen Sequenz
Einzelheiten zu Sequenzen und wie diese gesteuert, Anlagen zugewiesen, und in den Sequenzlauf eingefügt werden sowie zur Abarbeitung von Warteschlangen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.