Wenn sich ein Instrument im Leerlauf befindet ("running idle"), können Sie die Basisliniensignale einer Anlage überwachen, ohne eine Sequenz zu starten. Während der Basislinienüberwachung wird für die ausgewählten Signale eine Echtzeit-Signalkurve auf dem ePanel für das jeweilige Modul angezeigt. Dazu müssen Sie gegebenenfalls das Signal in den Eigenschaften der Signalkurve hinzufügen (Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe).
So überwachen Sie die Basisliniensignale:
  1. Öffnen Sie das ePanel-Set.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste über dem ePanel-Set auf Monitor Baseline:
  3. Monitor-Baseline-Symbol
    Abbildung: Monitor-Baseline-Symbol
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Select Channels to Monitor die Signale aus, die sie überwachen möchten.
  5. Wenn Sie die Basislinienüberwachung wieder beenden möchten, klicken Sie in der Symbolleiste auf Stop.
TIPP
Die Daten der Basislinienüberwachung werden mit jeder erneuten Überwachung überschrieben. Wenn Sie die Daten dauerhaft speichern möchten, müssen Sie dazu im Dialogfeld Monitor Baseline Save Preferences einen Speicherort festlegen. Einzelheiten hierzu finden Sie auch in der Hilfe.