Wenn gerade keine automatische Analyse mit dem Chromatographie-System stattfindet, können Sie die Systemmodule vom ePanel-Set aus steuern. Sie können auf dem ePanel-Set Statusinformationen ablesen und Kommandos ausführen.
So öffnen Sie das ePanel-Set:
  1. Klicken Sie auf der Chromeleon Console auf die Kategorie Instruments.
  2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Namen der Anlage, die sie steuern möchten.
    Die Chromeleon-Software verbindet sich mit der Anlage und zeigt das ePanel-Set an.
    Das Home-Steuerfenster des ePanel-Sets wird geöffnet; es zeigt verschiedene Statusinformationen zu jedem Systemmodul sowie das Anlagenprotokoll (Audit Trail) an.
  3. Chromeleon 7 ePanel im System Vanquish (Beispiel)
    Abbildung: Chromeleon 7 ePanel im System Vanquish (Beispiel)
  4. Klicken Sie im ePanel-Set auf die Registerkarte für eines der Module.
  5. Mit den verschiedenen Steuerelementen (Schaltflächen, Schieberegler etc.) können Sie Steuerkommandos ausführen.
  6. Wenn eine Funktion auf dem Steuerfenster nicht zur Verfügung steht, können Sie über die Taste F8 das Fenster Command öffnen. Über dieses Fenster haben Sie Zugriff auf alle Kommandos, die für das System zur Verfügung stehen.
TIPP
Die Kommandos und Parameter, die im Fenster Command zur Verfügung stehen, sind abhängig von der gewählten Benutzerebene (Normal, Advanced, oder Expert). Sie können die Benutzerebene durch einen Rechtsklick auf die Kommandoliste ändern.