In diesem Abschnitt wird der Inhalt des Zubehörkits aufgeführt. Der Inhalt des Zubehörs kann jederzeit geändert werden und von den in dieser Anleitung enthaltenen Angaben abweichen. Aktuelle Informationen zum Inhalt des Zubehörkits bei Auslieferung des Systems finden Sie in der beiliegenden Zubehörliste.
Informationen zur Nachbestellung finden Sie unter Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.
Zubehörkit für System Vanquish Core
Artikel
Menge im Zubehör
Sicherungskit, Vanquish-System
Das Kit enthält die passenden Sicherungen für die Vanquish-Systemmodule.
1
Viper-Verbindungsstück
1
Schlauchverbinder, gerade, für Schläuche mit I.D. 1,0 - 2,0 mm, 5 Stück
1
Schlauchverbinder, konisch, I.D. 1/16"
5
Viper-Kapillar-Kit, System Vanquish Core, enthält:
  • Kapillare Pumpe-Autosampler, Edelstahl, I.D. x Länge 0,18 x 350 mm
  • Passiver Vorheizer, Edelstahl, I.D. x Länge 0,18 mm x 530 mm
1
Drainage-Kit, Vanquish-System, mit:
  • L-Stück (4 Stück, verschiedene Größen)
  • Ablaufschlauch, 6,25 m Länge
  • Klemme (2 Stück)
1
Papieretikett für den magnetischen Etikettenrahmen
1
System-Interlink-Kabel
1
Schraubendreher, Torx T10
1
Behälterdeckel
6
Zubehörkit für System Vanquish Flex und Horizon
Artikel
Menge im Zubehör
Sicherungskit, Vanquish-System
Das Kit enthält die passenden Sicherungen für die Vanquish-Systemmodule.
1
Viper-Inline-Filter
1
Viper-Verbindungsstück
1
Schlauchverbinder, gerade, für Schläuche mit I.D. 1,0 - 2,0 mm, 5 Stück
1
Schlauchverbinder, konisch, I.D. 1/16"
5
Viper-Kapillar-Kit, System Vanquish Horizon und Flex, enthält:
  • Kapillare Pumpe-Autosampler, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 350 mm
  • Aktiver Vorheizer, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 380 mm
  • Passiver Vorheizer, MP35N, I.D. x Länge 0,1 x 530 mm
1
Drainage-Kit, Vanquish-System, mit:
  • L-Stück (4 Stück, verschiedene Größen)
  • Ablaufschlauch, 6,25 m Länge
  • Klemme (2 Stück)
1
Papieretikett für den magnetischen Etikettenrahmen
1
Schraubendreher, Torx T10
1
System-Interlink-Kabel
1
Behälterdeckel
6